アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
273 °C (dec.) (lit.)
λmax
524 nm
&ε; (減衰係数)
≥25000 at 487-495 nm in ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[I-].CCN1\C(C=Cc2ccccc12)=C\c3ccc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-20(15-13-18-9-5-7-11-22(18)24)17-21-16-14-19-10-6-8-12-23(19)25(21)4-2;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
323764-100MG:4548173987842
323764-VAR:
323764-500MG:4548173987835
323764-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック