Merck
390410
Sigma-Aldrich
3,3′-ジエチルチアシアニンヨージド
Dye content ~97 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19IN2S2
CAS番号:
分子量:
466.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
品質水準
形状
powder or crystals
組成
Dye content, ~97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
424 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C19H19N2S2.HI/c1-3-20-14-9-5-7-11-16(14)22-18(20)13-19-21(4-2)15-10-6-8-12-17(15)23-19;/h5-13H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,3′-ジエチルチアシアニンヨウ化物(DTTHCI)は蛍光体です。
アプリケーション
3,3′-ジエチルチアシアニンヨウ化物を用いて、細菌(グラム陰性菌2種とグラム陽性菌2種)における蛍光染色の速度論を検討しました。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
390410-BULK:
390410-1G:4548173988313
390410-VAR:
390410-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1