Merck
27130
Sigma-Aldrich
クロモトロープ 2B
for microscopy
別名:
2-(4-ニトロフェニルアゾ)クロモトロプ酸 二ナトリウム塩, アシッドレッド 176
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H9N3Na2O10S2
CAS番号:
分子量:
513.37
カラーインデックス番号:
16575
Beilstein:
4109733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
形状
powder or crystals
mp
300 °C
溶解性
water: 10 mg/mL
&ε; (減衰係数)
≥500 at 509-519 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI Key
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chromotrope 2B along with Chromotrope 2R, was used to give a highly colored radical anion, during the spectrophotometric determination of cephalosporins (cephadroxil (I), cephalexin (II) and cephradine (III)) in pharmaceutical products. It may be immobilized on AG 1-X8 ion exchange resin, used in flame atomic absorption spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), done for the on-line preconcentration and determination of aluminium.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27130-BULK:
27130-10G:
27130-50G:
27130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
On-line preconcentration of aluminium with immobilized Chromotrope 2B for the determination by flame atomic absorption spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry.
Martin-esteban A
Analytica Chimica Acta, 304 (1), 121-126 (1995)
Spectrophotometric assay of cephalosporins in pharmaceutical products, using chromotrope 2B and chromotrope 2R.
Issa YM and Amin AS
Microchimica Acta, 124 (3-4), 203-209 (1996)