Merck
13425
Sigma-Aldrich
フェロシアン化ナトリウム decahydrate
≥98.0%
別名:
ヘキサシアノ鉄酸四ナトリウム十水和物, ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na4Fe(CN)6 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
484.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.20%
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェロシアン化ナトリウム十水和物は、Naに富むNa1+xFe[Fe(CN)6]構造をNaClで合成するための前駆体として使用できます。この構造は、ナトリウムイオン電池の正極として使用できます(1)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13425-500G-R:
13425-6X500G-R:
13425-BULK-R:
13425-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francisco Jiménez-Fiérrez et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(16) (2020-08-17)
Herein, a novel electrochemical glucose biosensor based on glucose oxidase (GOx) immobilized on a surface containing platinum nanoparticles (PtNPs) electrodeposited on poly(Azure A) (PAA) previously electropolymerized on activated screen-printed carbon electrodes (GOx-PtNPs-PAA-aSPCEs) is reported. The resulting electrochemical biosensor was validated