安全性情報
17202
Millipore
リン酸バッファー
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, APHA, pH 7.2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171610
NACRES:
NA.85
認証
according to GB 4789.10-2016
according to GB 4789.15-2016
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
組成
monopotassium phosphate, 26.22 g/L
sodium carbonate, 7.78 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
sample preparation
veterinary
water monitoring
microbiology
アプリケーション
水、乳製品、食品、食器、およびその他の試料の検査のための希釈液およびブランクの調製用。
調製ノート
蒸留水1 Lに34 gを懸濁させます。分注し、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。オートクレーブ滅菌後に室温に冷却した後のpHは7.2 ± 0.2となるはずです。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17202-VAR:
17202-BULK:
17202-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M M Mahoney et al.
The European journal of neuroscience, 30(8), 1537-1543 (2009-10-09)
Diurnal and nocturnal animals differ with respect to the time of day at which the ovulatory surge in luteinizing hormone occurs. In some species this is regulated by the suprachiasmatic nucleus (SCN), the primary circadian clock, via cells that contain
Umut Gazi et al.
The Journal of biological chemistry, 286(10), 7822-7829 (2011-01-06)
The mannose receptor (MR) is an endocytic type I membrane molecule with a broad ligand specificity that is involved in both hemostasis and pathogen recognition. Membrane-anchored MR is cleaved by a metalloproteinase into functional soluble MR (sMR) composed of the