安全性情報
P3288
Sigma-Aldrich
リン酸バッファー(pH 7.2、25°C)
for hematology and histology staining techniques
別名:
phosphateバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
white
pH
7.10-7.30
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
リン酸緩衝液は、生体組織を保護するために、手術中に最も一般的に使用される洗浄液の成分です。また、免疫化学染色法でも使用されます。リン酸緩衝液は、光学顕微鏡および電子顕微鏡用の重要な固定液です。その緩衝能はpHの影響を受けやすく、生理学的pH(7.2~7.4)で使用することが好ましいです。
アプリケーション
Wright Stain、Wright Giemsa、Giemsa、May Grunwald、JennerおよびLeishmanなど、さまざまなRomanowskyタイプの染色法で緩衝液として使用することを目的としています。25°CでpH 7.2のリン酸緩衝液は、ブタ卵巣からの卵母細胞の採取に使用されています。
再構成
1本のバイアルから、8.3 mMのバッファ-を3.8 L調製することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P3288-12VL:
P3288PROC:
P3288-BULK:
P3288-VAR:
P3288-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biological Electron Microscopy: Theory, Techniques, and Troubleshooting (2011)
Low concentrations of MEM vitamins during in vitro maturation of porcine oocytes improves subsequent parthenogenetic development
Naruse K, et al.
Theriogenology, 67(2), 407-412 (2007)
Thaise L Teixeira et al.
Microbial pathogenesis, 135, 103618-103618 (2019-07-17)
P21 is a protein secreted by Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Previous studies have shown a spectrum of biological activities performed by P21 such as induction of phagocytosis, leukocyte chemotaxis and inhibition of angiogenesis. However, the activity of P21 in T.
関連コンテンツ
血液、血液を造る臓器、および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究、そして血液検査に用いる染色法および色素についてご紹介します。
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.