Merck
126225
Sigma-Aldrich
クロモトロープ酸 二ナトリウム塩 二水和物
technical grade
別名:
1,8-ジヒドロキシナフタレン-3,6-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, 4,5-ジヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS番号:
分子量:
400.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
≥78.5%
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロモトロプ酸二ナトリウム塩二水和物は、黄褐色のナトリウム塩です。
アプリケーション
クロモトロプ酸二ナトリウム塩二水和物は、様々な医薬品製剤中のジピロンを定量するための発色試薬として使用される場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
126225-500G:
126225-100G:
126225-BULK:
126225-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Spectrophotometric determination of dipyrone in pharmaceutical preparations by using chromotropic acid"
Sakiara KA, et al.
Il Farmaco; Edizione Scientifica, 54(09), 629-635 (1999)
Spot-test identification and rapid quantitative sequential analysis of dipyrone.
Tubino M, et al.
Ecletica Quimica , 35(10), 41-46 (2010)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)