Merck
05-4650
Sigma-Aldrich
クロモトロープ酸 二ナトリウム塩 二水和物
SAJ special grade, ≥98%
別名:
1,8-ジヒドロキシナフタレン-3,6-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, 4,5-ジヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS番号:
分子量:
400.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
05-4650-1-1G-J:
05-4650-2-25G-J:
05-4650-3-5G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)