Merck
C3143
Sigma-Aldrich
クロモトロープ 2R
Powder
別名:
2-(フェニルアゾ)クロモトロープ酸 二ナトリウム塩, アシッドレッド29
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
468.37
カラーインデックス番号:
16570
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
クロモトロープ 2R, suitable for modified Gomori Trichrome stain
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥70%
テクニック
microbe id | staining: suitable
red to brown
溶解性
H2O: 1 mg/mL, dark red
εmax
≥450 at 510-513 nm in methanol
適合性
suitable for modified Gomori Trichrome stain
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O8S2.2Na/c19-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)18-17-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI Key
GXEAXHYQKZAJGB-QIKYXUGXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロモトロープ2Rは、骨軟骨組織におけるゴモリ・トリクローム染色で使用されてきました。 また、肺切片の好中球の染色にも使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
クロモトロープ2Rは、体液や糞便サンプル中微胞子虫の染色に使用されます。 ゴモリ・トリクローム染色(変法)で使用されます。クロモトロープ2Rは、リン脂質に高い親和性を持ち、組織学的検査用サンプル中のミトコンドリア膜や小胞体膜の染色に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3143-VAR:
C3143-100G:
C3143-H:
C3143-25G:
C3143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neuromuscular Disorders of Infancy, Childhood, and Adolescence (2014)
Antigen sensitization influences organophosphorus pesticide-induced airway hyperreactivity.
Proskocil BJ, et al.
Environmental Health Perspectives, 116, 381-381 (2008)
Bennett JE, et al.
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (2014)
Chitosan-glycerol phosphate/blood implants increase cell recruitment, transient vascularization and subchondral bone remodeling in drilled cartilage defects.
Chevrier A, et al.
Osteoarthritis and Cartilage, 15, 316-316 (2007)
L T Barata et al.
European journal of immunology, 27(5), 1236-1241 (1997-05-01)
We have attempted to identify Fc epsilon RI+ eosinophils in cutaneous late-phase reaction in atopic subjects biopsied at 6, 24 and 48 h after the injection of either allergen or a diluent control. Compared to the diluent sites, allergen-injected sites