Merck
229164
Sigma-Aldrich
4-(フェニルアゾ)ジフェニルアミン
97%
別名:
4-アニリノアゾベンゼン, N-フェニル-4-フェニルアゾアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H4NHC6H5
CAS番号:
分子量:
273.33
Beilstein:
749359
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
89-91 °C (lit.)
λmax
411 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3/c1-3-7-15(8-4-1)19-16-11-13-18(14-12-16)21-20-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H/b21-20+
InChI Key
VXLFYNFOITWQPM-QZQOTICOSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Annett Boeddrich et al.
Cell chemical biology, 26(1), 109-120 (2018-11-26)
Self-propagating amyloid-β (Aβ) aggregates or seeds possibly drive pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Small molecules targeting such structures might act therapeutically in vivo. Here, a fluorescence polarization assay was established that enables the detection of compound effects on both seeded and