Merck
204846
Sigma-Aldrich
メタバナジン酸アンモニウム
99.95% trace metals basis
別名:
アンモニウムバナデート(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4VO3
CAS番号:
分子量:
116.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
crystalline
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メタバナジン酸アンモニウムは、Liイオン電池のための陽極電極の製造のために広く使用されています。
また、炭化バナジウムなどのさまざまなバナジウム触媒を合成するための前駆体としてや、水素化、水素化脱硫、水素化脱窒素の反応のための窒化物触媒としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204846-10G:4548173311098
204846-VAR:
204846-BULK:
204846-50G:4548173311104
204846-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yukti Arora et al.
Scientific reports, 8(1), 12752-12752 (2018-08-26)
Storage of solar radiation is currently accomplished by coupling two separate devices, one that captures and converts the energy into an electrical impulse (a photovoltaic cell) and another that stores this electrical output (a battery or a supercapacitor electrochemical cell).
Ashraf M Morgan et al.
Pharmacological research, 47(1), 75-85 (2003-01-16)
Vanadium is a ubiquitous trace metal present in most plant and animal tissues. Environmental exposure to trivalent and pentavalent inorganic vanadium compounds has been related to impaired different phases of reproduction. Therefore, the effects of a pentavalent inorganic vanadium compound
I V Victorov et al.
Brain research. Brain research protocols, 5(2), 135-139 (2000-04-25)
Acidophilia is one of the hallmarks of acute neuronal damage and death in brain ischemia, excitotoxic and traumatic lesions and epileptic seizures. We here describe a novel and simple method for visualizing acidophilic neurons on paraffin sections, using vanadium acid
Ghada Abdelhamid et al.
Cell biology and toxicology, 26(5), 421-434 (2010-03-12)
We recently demonstrated that V(5+) downregulates 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)-mediated induction of Cyp1a1 mRNA, protein, and catalytic activity levels in Hepa 1c1c7 cells through transcriptional mechanism. Therefore, it is important to investigate whether similar changes occur in humans. For this purpose, we
Katherine H Thompson et al.
Biological trace element research, 86(1), 31-44 (2002-05-11)
Today, vanadium compounds are frequently included in nutritional supplements and are also being developed for therapeutic use in diabetes mellitus. Previously, tissue uptake of vanadium from bis(maltolato)oxovanadium(IV) (BMOV) was shown to be increased compared to its uptake from vanadyl sulfate