Merck
19345
Supelco
ステビオール
analytical standard
別名:
(4α)-13-ヒドロキシカウラ-16-エン-18-酸, ent-13-ヒドロキシカウラン-16-エン-19-酸, NSC 226902
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O3
CAS番号:
分子量:
318.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤5.0% water (Karl Fischer)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](O)(CC[C@@H]23)C4)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15-,17+,18+,19+,20-/m0/s1
InChI Key
QFVOYBUQQBFCRH-VQSWZGCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジテルペノイドカルボキシアルコールであるステビオールは、Stevia rebaudiana(ステビア)に蓄積される甘味のあるグリコシドのアグリコンです。ent-カウレン酸(ent-KA)は分子酸素とNADPHの存在下で水酸化反応を起こし、ステビオールが生成されます。
アプリケーション
ステビオールは、Aconitum heterophyllum(トリカブト属)の植物エキスに含まれるステビオールの定量のためのHPLC解析において保持時間とUVスペクトルを比較するための参照スタンダード(標準物質)として使用された可能性があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
19345-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ステビオシド phyproof® Reference Substance
PHL89800
ステビオシド
H Shibata et al.
Plant physiology, 95(1), 152-156 (1991-01-01)
To evaluate and characterize stevioside biosynthetic pathway in Stevia rebaudiana Bertoni cv Houten, two enzyme fractions that catalyze glucosylation of steviol (ent-13-hydroxy kaur-16-en-19-oic acid) and steviol-glucosides (steviol-13-O-glucopyranoside, steviolbioside and stevioside), utilizing UDP-glucose as the glucose donor, were prepared from the
Molecular dissection of pathway components unravel atisine biosynthesis in a non-toxic Aconitum species, A. heterophyllum Wall.
Kumar, Varun, et al.
3 Biotech, 6.1, 1-10 (2016)
Claudio Gardana et al.
Journal of chromatography. A, 1217(9), 1463-1470 (2010-01-28)
Stevia rebaudiana leaves contain non-cariogenic and non-caloric sweeteners (steviol-glycosides) whose consumption could exert beneficial effects on human health. Steviol-glycosides are considered safe; nonetheless, studies on animals highlighted adverse effects attributed to the aglycone steviol. The aim of the present study
Benno F Zimmermann
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(11), 1575-1582 (2011-05-20)
Stevia rebaudiana contains several steviol glycosides that have a sweet flavor. They are up to 450 times sweeter than sucrose, but some have an undesirable aftertaste. Up to 2010, ten different steviol glycosides have been described from the leaves or
D J Brusick
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46 Suppl 7, S83-S91 (2008-06-17)
Extracts of the leaves of the stevia plant (Stevia rebaudiana Bertoni) are used to sweeten food and beverages in South America, Japan and China. The components responsible for the sweet properties of the plant are glycosides of steviol, primary stevioside
資料
HPTLC is an efficient method to determine Steviol Glycosides content in Stevia using our HPTLC plates and reference materials, including a new introduced Stevia extract reference material.