Merck
PHL82262
ステビオール
phyproof® Reference Substance
別名:
(4α)-13-ヒドロキシカウラ-16-エン-18-酸, ent-13-ヒドロキシカウラン-16-エン-19-酸, NSC 226902
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O3
CAS番号:
分子量:
318.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](O)(CC[C@@H]23)C4)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15-,17+,18+,19+,20-/m0/s1
InChI Key
QFVOYBUQQBFCRH-VQSWZGCSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL82262-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)