Merck
05670
Sigma-Aldrich
アラントイン
≥98.0% (N)
別名:
NSC 7606, 5-ウレイドヒダントイン, グリオキシル酸ジウレイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O3
CAS番号:
分子量:
158.12
Beilstein:
102364
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (N)
フォーム
powder
強熱残分
≤0.2%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI Key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
抗菌薬として用いるMannich塩基の合成
抗腫瘍薬として用いるスロフェヌール類縁体の合成
生物化学的/生理学的作用
尿酸経路のプリン代謝産物。尿酸はまた、フリ-ラジカルと反応してアラントインを生成するため、アラントインは酸化ストレスのバイオマ-カ-として有用であると考えられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
05670-BULK:
05670-25G:
05670-500G:
05670-100G:
05670-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sh. Joshi
Oxidation Communications, 32, 714-723 (2009)
Khairia M. Youssef, et al
Medicinal Chemistry Research, 11, 481-503 (2003)
Rufus Turner et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 891-892, 85-89 (2012-03-09)
Allantoin is the major oxidation product of urate in humans and is a potential biomarker of oxidative stress. Several methods are used to measure allantoin in biological samples but they have inherent issues that can include lack of specificity and
Dora Il'yasova et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 413(19-20), 1446-1453 (2012-06-12)
Oxidative damage produced by reactive oxygen species (ROS) has been implicated in the etiology and pathology of many health conditions, including a large number of chronic diseases. Urinary biomarkers of oxidative status present a great opportunity to study redox balance
Camila G Moreira et al.
Journal of ethnopharmacology, 141(3), 1005-1011 (2012-04-17)
Pyrostegia venusta is a native Brazilian plant which has a variety of uses in traditional folk medicine including the treatment of vitiligo. However, its effectiveness on melanogenesis is not yet elucidated. This study aimed to investigate the melanogenic activity of