Merck
93791
Supelco
アラントイン
analytical standard
別名:
5-ウレイドヒダントイン, グリオキシル酸ジウレイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O3
CAS番号:
分子量:
158.12
Beilstein:
102364
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
強熱残分
≤0.2%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI Key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Allantoin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
尿酸経路のプリン代謝産物。尿酸はまた、フリ-ラジカルと反応してアラントインを生成するため、アラントインは酸化ストレスのバイオマ-カ-として有用であると考えられます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
93791-50MG:
93791-BULK:
93791-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improved HPLC method for the simultaneous determination of allantoin, uric acid and creatinine in cattle urine
George.K.S, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 832(1), 134-137 (2006)
Analysis of oxonic acid, uric acid, creatine, allantoin, xanthine and hypoxanthine in poultry litter by reverse phase HPLC
Eiteman.A.M, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 348(10), 680-683 (1994)
Measurement of allantoin in urine and plasma by high-performance liquid chromatography with pre-column derivatization
Chen.B.X, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 617(2), 241-247 (1993)
Rufus Turner et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 891-892, 85-89 (2012-03-09)
Allantoin is the major oxidation product of urate in humans and is a potential biomarker of oxidative stress. Several methods are used to measure allantoin in biological samples but they have inherent issues that can include lack of specificity and
Dora Il'yasova et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 413(19-20), 1446-1453 (2012-06-12)
Oxidative damage produced by reactive oxygen species (ROS) has been implicated in the etiology and pathology of many health conditions, including a large number of chronic diseases. Urinary biomarkers of oxidative status present a great opportunity to study redox balance