Merck
1012939
USP
アラントイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-ウレイドヒダントイン, グリオキシル酸ジウレイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O3
CAS番号:
分子量:
158.12
Beilstein:
102364
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
allantoin
メーカー/製品名
USP
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI Key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Allantoin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
尿酸経路のプリン代謝産物。尿酸はまた、フリ-ラジカルと反応してアラントインを生成するため、アラントインは酸化ストレスのバイオマ-カ-として有用であると考えられます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1012939-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)