Merck
295787
Sigma-Aldrich
DL-パンテノール
99%
別名:
(±)-α,γ-ジヒドロキシ-N-(3-ヒドロキシプロピル)-β,β-ジメチルブチルアミド, (±)-2,4-ジヒドロキシ-3,3-ジメチル酪酸3-ヒドロキシプロピルアミド, DL-パントテニルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
205.25
Beilstein:
1724945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
66-69 °C (lit.)
官能基
amide
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
InChI Key
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
パンテノールには2つの光学活性型が存在し、それらはいずれも医薬品に使用されます
アプリケーション
DL-パンテノールは、パントテン酸、パンテノールおよびパントラクトンエナンチオマーのエナンチオ特異的HPLC分離で使用されています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
295787-500G:
295787-BULK:
295787-100G:
295787-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of optical purity by high-performance liquid chromatography on chiral stationary phases: pantothenic acid and related compounds.
Arai T, et al.
Journal of Chromatography A, 474(2), 405-410 (1989)
High performance liquid chromatographic determination of panthenol in bulk, premix, and multivitamin preparations.
H Umagat et al.
Analytical chemistry, 52(8), 1368-1370 (1980-07-01)