フォーム
emulsion
品質水準
濃度
10-150 mg/kg (efficient concentration)
30% in H2O
粘度
20-110 mPa.s(20 °C)
mp
-1 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
密度
0.999 g/cm3
アプリケーション
cleaning products
関連するカテゴリー
詳細
シリコーン消泡剤は、20%の有効成分と33%の固形分を含有する低粘度エマルジョンです。酸やアルカリに対する耐性があるため、pHが重要となる用途で特に役立ちます。
アプリケーション
シリコーン消泡剤は、織物助剤の泡、および農薬、洗浄剤、石油化学産業で使用される界面活性剤含有製剤で発生する泡に対処するために使用できます。 また、廃水処理にも効果的な消泡剤です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85390-100ML:
85390-10ML-KC:
85390-6X100ML:
85390-6X500ML:
85390-500ML:
85390-VAR:
85390-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック