Merck
01517
Supelco
N-Cinnamoyl-N-debenzoylpaclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Paclitaxel impurity O (PhEur)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H53NO14
CAS番号:
分子量:
879.94
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
APIファミリー
paclitaxel
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@@H]([C@]4(C(C)(C([C@H](C([C@@]3([C@H](C[C@@]1([H])OC2)O)C)=O)OC(C)=O)=C([C@H](C4)OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(/C=C/C6=CC=CC=C6)=O)=O)C)C)O)OC(C7=CC=CC=C7)=O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
01517-BULK:
01517-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)