Merck
Y0000700
パクリタキセル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Paclitaxel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51NO14
CAS番号:
分子量:
853.91
Beilstein:
1420457
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paclitaxel
メーカー/製品名
EDQM
mp
213 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI Key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Paclitaxel natural for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
パクリタキセルは、強力な抗悪性腫瘍および抗有糸分裂性のタキサン系薬物であり、β-チューブリンのN末端と結合し、微小管を安定化させてG2/M期の細胞周期を停止させます。微小管が損傷すると、JNK依存性経路と後続するJNK非依存性経路を通じてアポトーシスが誘発されます(おそらくは、プロテインキナーゼA(PKA)またはRaf-1キナーゼの活性化と関連し、Bcl-2のリン酸化が引き起こされます)。CYP2CBが関わる主要な代謝物は、6α-ヒドロキシパクリタキセル(6α-OHP)です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
注意
パクリタキセルは、メタノール中でエステル交換され、また水溶液中では加水分解されます。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000700-1EA:
Y0000700:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Taroh Satoh et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(19), 2039-2049 (2014-05-29)
In Asian countries, paclitaxel once per week is used as second-line treatment in advanced gastric cancer, including human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) -positive tumors. The role of anti-HER2 agents, including lapatinib, in this setting and population is unclear.
Erica Gornstein et al.
Neuropharmacology, 76 Pt A, 175-183 (2013-08-28)
Paclitaxel is a microtubule-binding compound that is widely used as a chemotherapeutic in the treatment of common cancers, including breast and ovarian cancer. Paclitaxel binding along the length of microtubules stabilizes them and suppresses their dynamics, leading to mitotic arrest
Zhiping Zhang et al.
Expert opinion on drug delivery, 10(3), 325-340 (2013-01-08)
Paclitaxel (PTX) is one of the most effective broad-spectrum chemotherapeutic agents in the treatment of cancers. However, its clinical application has been limited due to its poor water solubility. Its current clinical administration uses the adjuvant of serious side effects
Guido Bocci et al.
Angiogenesis, 16(3), 481-492 (2013-02-08)
In the mid 1990s, researchers began to investigate the antiangiogenic activity of paclitaxel as a possible additional mechanism contributing to its antineoplastic activity in vivo. In the last decade, a number of studies showed that paclitaxel has antiangiogenic activity that
Bradley J Monk et al.
The Lancet. Oncology, 15(8), 799-808 (2014-06-22)
Angiogenesis is a valid target in the treatment of epithelial ovarian cancer. Trebananib inhibits the binding of angiopoietins 1 and 2 to the Tie2 receptor, and thereby inhibits angiogenesis. We aimed to assess whether the addition of trebananib to single-agent