certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001452
APIファミリー
paclitaxel
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O[C@@H]1C(C)=C([C@@H](O)C([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]2O)=O)C(C)(C)[C@@]([C@H]3OC(C5=CC=CC=C5)=O)(O)C1
InChI
1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,21+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
InChI Key
YWLXLRUDGLRYDR-ZHPRIASZSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3007-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)