おすすめの製品
使用法
sufficient for ≤1000 reactions (04829069001)
sufficient for ≤200 reactions (04829042001)
sufficient for >50 reactions (04829034001)
品質水準
特徴
Long Range PCR
dNTPs included
hotstart: no
包装
pkg of 3,500 U (04829069001 [5x700 U])
pkg of 175 U (04829034001)
pkg of 700 U (04829042001)
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
68 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
入力
purified DNA
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Expand Long Range dNTPackは、Expand Long Template PCR Systemの第2世代バージョンであり、ゲノムDNAから5~25 kbまで(またはλDNAテンプレートから40 kbまで)のPCR産物を一貫して増幅するように最適化および設計されています。付属のバッファーは、すべてのPCR製品サイズに使用できます。さらに、最適化が必要な場合は、MgCl2を含まないバッファーと、MgCl2とDMSOの別々のバイアルが含まれます。Expand Long Range dNTPackには、熱安定性Taq DNAポリメラーゼと校正活性を備えた熱安定性DNAポリメラーゼで構成される特別な酵素ミックスが含まれています。この強力なポリメラーゼ混合物は、高収量のPCR産物を生成します。プルーフリーディングポリメラーゼに固有の3′–5′エキソヌクレアーゼ活性により、Expand Long Range dNTPackは、Taq DNAポリメラーゼよりも3倍正確にDNAをコピーします。
特異性
熱失活:> 92°C
アプリケーション
Expand Long Range dNTPackは、5 kbから25 kbの大きなゲノムDNAフラグメントをTaq DNAポリメラーゼよりも3倍高い忠実度で効率的に増幅するように最適化されています。Expand Long Range dNTPackは、次の用途に最適です。
- ゲノムマッピングとシーケンス
- コンティグ構築
- ラムダファージまたはコスミドのクローン配列の特性評価
- 真核生物遺伝子のクローニングと分析
- 出発材料としてcDNA配列を使用したゲノムDNAからの完全な遺伝子の迅速な同定とクローニング
- 2ステップRT-PCR
- PCR
- 大断片増幅
- RT-PCR
特徴および利点
Expand Long Range PCRシステムは、ラムダファージまたはコスミドにおけるゲノムのマッピングとシークエンシング、コンティグの構築、クローン配列の特徴付け、および真核細胞の遺伝子クローニングと分析に最適です。
提供された反応バッファーを使用して、ヒトゲノムDNAから5~20 kb、DNAから40 kbのλDNA断片を増幅します。
標準の50μl PCRには3.75Uを使用します。
それぞれのdNTPackは、そのまま使用可能なミックス中に10 mMの添加物不含ヌクレオチドナトリウムを含みます。
提供された反応バッファーを使用して、ヒトゲノムDNAから5~20 kb、DNAから40 kbのλDNA断片を増幅します。
標準の50μl PCRには3.75Uを使用します。
それぞれのdNTPackは、そのまま使用可能なミックス中に10 mMの添加物不含ヌクレオチドナトリウムを含みます。
- 長いテンプレートを増幅
- 時間とリソースを節約します。
- すべての長いテンプレートアプリケーションにこのキットを使用します。
- 費用対効果が高い。
包装
1キットに6構成要素が含まれています。
品質
各ロットは、ヒトゲノムDNAと9 kb、12 kb、および15 kbフラグメントの特異的プライマーを使用してPCR機能検査されます。本酵素混合物は、エンドヌクレアーゼ活性やエキソヌクレアーゼ活性、およびニッキング活性を含む活性の汚染がないことが、品質管理試験によって確認済みです。
単位の定義
容積活性:5 U/μL
調製ノート
作業濃度:標準的な酵素濃度は、50 μlでの反応あたり3.5 Uです。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許請求および対応する米国外の特許請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせください。
Expand is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Expand Long Range Enzyme Mix
- Expand Long Range Buffer with 12.5 mM MgCl2 5x concentrated
- Expand Long Range Buffer without MgCl2 5x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- DMSO 100%
- PCR Nucleotide Mix
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F
引火点(℃)
95 °C
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jessica M Koczan et al.
Applied and environmental microbiology, 77(19), 7031-7039 (2011-08-09)
Biofilm formation plays a critical role in the pathogenesis of Erwinia amylovora and the systemic invasion of plant hosts. The functional role of the exopolysaccharides amylovoran and levan in pathogenesis and biofilm formation has been evaluated. However, the role of
Kwan-Wood G Lam et al.
Clinical chemistry, 58(10), 1467-1475 (2012-08-17)
A genomewide genetic and mutational profile of a fetus was recently determined via deep sequencing of maternal plasma DNA. This technology could have important applications for noninvasive prenatal diagnosis (NIPD) of many monogenic diseases. Relative haplotype dosage (RHDO) analysis, a
Dali Huang et al.
Genes, chromosomes & cancer, 49(9), 810-818 (2010-07-08)
Chondroid lipoma, a rare benign adipose tissue tumor, may histologically resemble myxoid liposarcoma or extraskeletal myxoid chondrosarcoma, but is genetically distinct. In this study, an identical reciprocal translocation, t(11;16)(q13;p13), was identified in three chondroid lipomas, a finding consistent with previously
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
4829034001 | 4061832389721 |
4829042001 | 4061832389738 |
4829069001 | 4061832389745 |