製品名
Smoothened Agonist, SAG, A cell-permeable Smoothened Agonist, SAG, CAS 364590-63-6, modulates the coupling of Smo with its downstream effector by interacting with the Smo heptahelical domain (KD = 59 nM).
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
light yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(c(c1C(=O)N(C5CCC(CC5)NC)Cc3cc(ccc3)c4ccncc4)Cl)cccc2.Cl.Cl.O
InChI
1S/C28H28ClN3OS.2ClH.H2O/c1-30-22-9-11-23(12-10-22)32(28(33)27-26(29)24-7-2-3-8-25(24)34-27)18-19-5-4-6-21(17-19)20-13-15-31-16-14-20;;;/h2-8,13-17,22-23,30H,9-12,18H2,1H3;2*1H;1H2
InChI Key
IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Meloni, A.R., et al. 2006. Mol. Cell. Biol.26, 7750.
Chen, W., et al. 2004. Science306, 2257.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
566660-MG:
566660-5MG:
566660-1MG:
試験成績書(COA)