製品名
Purmorphamine, A cell-permeable activator of Hedgehog signaling that induces osteoblast differentiation of multipotent mesenchymal progenitor cells C3H10T1/2 (EC₅₀ = 1 µM).
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 200 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N7(CCOCC7)c1ccc(cc1)Nc2nc(nc5[n](cnc52)C6CCCCC6)Oc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
InChI Key
FYBHCRQFSFYWPY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
生物化学的/生理学的作用
Activation of the Hedgehog signaling pathway
警告
再構成
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
540220-5MG:
540220-VMG:
540220-20MG:
試験成績書(COA)