Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
P3655
Sigma-Aldrich
ポリ-L-オルニチン 臭化水素酸塩
suitable for cell culture, Mol wt 30,000-70,000
別名:
L-Ornithine homopolymer hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
製品名
ポリ-L-オルニチン 臭化水素酸塩, mol wt 30,000-70,000
フォーム
powder
品質水準
分子量
30,000-70,000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Br-].NC(CCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI Key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-L-オルニチンヒドロブロミド(臭化水素酸塩)は、神経前駆細胞を培養するために培養容器内のカバーガラスのコーティングに使用されています。これは、マウスの脳細胞を培養するための培養プレートのコーティングにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-オルニチンは電荷調整因子として機能する特殊なコーティング剤です。これは、ポリカチオン性の合成アミノ酸ポリマーです。これは、親水性巨大分子薬の鼻腔吸収を促進します。
アナリシスノート
粘度に基づく分子量です。さらに、MALLSによるアッセイも行われています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3655-CH:
P3655-50MG:
P3655-BULK:
P3655-100MG:
P3655-10MG:
P3655-VAR:
P3655-1G:
P3655-500MG:
2540065:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and Evaluation of PEGylated Poly-L-ornithine Complex as a Novel Absorption Enhancer
Yusuke Kamiya
Biologicals : Journal of the International Association of Biological Standardization (2017)
Isolation, characterization, and differentiation of multipotent neural
progenitor cells from human cerebrospinal fluid in fetal
cystic myelomeningocele
Mario Marotta
Stem Cell Research (2017)
FGF2 and Insulin Signaling Converge to Regulate Cyclin D Expression in Multipotent Neural Stem Cells
Adedamola Adepoju
Stem Cell Research (2013)
Elena Maria Boggio et al.
Molecular neurobiology, 56(9), 5987-5997 (2019-02-02)
Perineuronal nets (PNNs) are condensed structures in the extracellular matrix that mainly surround GABA-ergic parvalbumin-positive interneurons in the adult brain. Previous studies revealed a parallel between PNN formation and the closure of the critical period. Moreover, ocular dominance plasticity is
S K Tam et al.
Acta biomaterialia, 7(4), 1683-1692 (2010-12-15)
There is a need for better understanding of the biocompatibility of alginate-polycation microcapsules based on their physicochemical characteristics. Microcapsules composed of alginate with 44% (IntG) or 71% (HiG) guluronate, gelled with calcium (Ca) or barium (Ba) and coated with poly-L-lysine
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.