CBL242
Anti-Glucose Transporter GLUT-1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-Anti-CSE, Anti-Anti-DYT17, Anti-Anti-DYT18, Anti-Anti-DYT9, Anti-Anti-EIG12, Anti-Anti-GLUT, Anti-Anti-GLUT-1, Anti-Anti-GLUT1, Anti-Anti-GLUT1DS, Anti-Anti-HTLVR, Anti-Anti-PED, Anti-Anti-SDCHCN
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC2A1(6513)
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
インスリン/エネルギーシグナル伝達
Immunoprecipitation of GLUT-1 (5μg/ml)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Colorectal carcinoma
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL242:
試験成績書(COA)