製品名
シクロパミン 水和物, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.C[C@@H]1CN[C@H]2[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC4=C3C)O[C@@H]2C1
InChI
1S/C27H41NO2.H2O/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2;/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3;1H2/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-;/m0./s1
InChI Key
KDAGJRDPNXDDSB-HBYCUIHISA-N
遺伝子情報
human ... EBP(10682)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 様々な実験でのソニック・ヘッジホッグ (Shh)阻害剤として
- 線維軟骨細胞の増殖と分化に及ぼすストレス刺激の影響を調べるため
- 眼血管のパターン形成に及ぼす影響を研究するため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4116-BULK:
C4116-VAR:
C4116-5MG:
C4116-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.