アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
off-white, off-white to orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(c(Cl)c1)C(=O)\C(C#N)=C2\NC(=O)c3ccccc3N2
InChI
1S/C17H9Cl2N3O2/c18-9-5-6-10(13(19)7-9)15(23)12(8-20)16-21-14-4-2-1-3-11(14)17(24)22-16/h1-7,21H,(H,22,24)/b16-12+
InChI Key
SESYPWCSIZUIAS-FOWTUZBSSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
H4541-25MG:4548173305899
H4541-5MG:4548173305905
H4541-BULK:
H4541-VAR:
H4541-IP:
試験成績書(COA)