安全性情報
SRP3156
Sigma-Aldrich
ソニックヘッジホッグ ヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
HHG-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
0.8-1.0 μg/mL ED50
分子量
20.0 kDa
包装
pkg of 25 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SHH(6469)
詳細
ソニック・ヘッジホッグタンパク質は、ヒト染色体7q36にマッピングされるSHH遺伝子によってコードされています。Drosophila(ショウジョウバエ)セグメント極性遺伝子ヘッジホッグと相同です。コードされたタンパク質は45 kDaの前駆体タンパク質で、自動切断されてSSH-N(アミノ末端20 kDa産物)とSSH-C(カルボキシ末端産物)を生成します。SSH-Nは細胞に付随していることがわかっていますが、SSH-Cは自由に拡散します。 組換えE. coli(大腸菌)由来のHuman Sonic HedgeHogは、自然に化学的に修飾されたCys残基に代わるN末端Ile-Val-Ile配列を含む176のアミノ酸残基からなる20.0 kDaのタンパク質です。
アプリケーション
ソニックヘッジホッグタンパク質は、栄養補助剤としてニューロン誘導培地に使用されます。
ヒトSonic Hedgehogは、以下の用途に使用されています:
  • 肝癌幹細胞活性における役割を研究するため。
  • 神経細胞の分化に
  • コリン作動性様ニューロン(ChLN)の分化に。
生物化学的/生理学的作用
SHH(ソニック・ヘッジホッグ)遺伝子は、神経管および肢芽における細胞分化のパターン形成において機能する可溶性シグナル伝達タンパク質をコードします。また、SHH遺伝子は、中脳と腹側前脳神経細胞の分化および神経前駆細胞の増殖など神経系を発達させるいくつかのプロセスにも関与しています。成人の場合は、前駆体の機能と増殖を調節します。この遺伝子の変異は、前脳と中顔面の発生欠損である全前脳胞症に関係しています。
シーケンス
IVIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKISRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRALDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~ 1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3156-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Céline Delloye-Bourgeois et al.
Biochemical and biophysical research communications, 452(3), 655-660 (2014-09-07)
Cell-adhesion molecule-related/Downregulated by Oncogenes (CDO or CDON) was identified as a receptor for the classic morphogen Sonic Hedgehog (SHH). It has been shown that, in cell culture, CDO also behaves as a SHH dependence receptor: CDO actively triggers apoptosis in
Direct transdifferentiation of human Wharton?s Jelly mesenchymal stromal cells into Cholinergic-like neurons
Mendivil-Perez M, et al.
Journal of Neuroscience Methods (2018)
The SHH/Gli axis regulates CD 90-mediated liver cancer stem cell function by activating the IL 6/JAK 2 pathway
Zhang K, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 22(7), 3679-3690 (2018)
Induction of midbrain dopaminergic neurons by Sonic hedgehog.
Hynes M
Neuron, 15, 35-44 (1995)
Sonic hedgehog regulates adult neural progenitor proliferation in vitro and in vivo.
Lai K
Nature Neuroscience, 6, 21-27 (2003)