Merck
901564
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-1-13C-L-aspartic acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H9NO5
分子量:
176.13
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(C[C@H](N[13C](C)=O)C(O)=O)=O
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901564-BULK:
901564-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)