Merck
901017
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Asp-Glu-13C5-OH
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
別名:
Spaglumic acid-(glutamic acid-13C5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C6H16N2O8
分子量:
309.22
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)=O)=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901017-BULK:
901017-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)