Merck
910694
Sigma-Aldrich
Toxoflavin-3,4a,5,8a-13C4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C3H7N5O2
分子量:
197.13
UNSPSCコード:
12352114
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(N=[13CH]N=[13C]1[13C]2=O)[13C]1=NC(N2C)=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
910694-BULK:
910694-1MG:
910694-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)