Merck
616060
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-aspartic acid-2,3,3-d3
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCD2CD(NH-COCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
178.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2D2,4D
InChI Key
OTCCIMWXFLJLIA-BWBLNMPZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616060-VAR:
616060-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)