アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Mg+2].N([C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C11H16N2O8.Mg/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16;/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21);/q;+2/p-2/t6-,7-;/m0./s1
InChI Key
BQAXDBLSAIPBND-LEUCUCNGSA-L
詳細
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
481920-MG:
481920-50MG:
481920-50MG-M:
試験成績書(COA)