Merck
61234
Supelco
α-ケトグルタル酸
analytical standard
別名:
2-オキソグルタル酸, 2-オキソペンタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COCOOH
CAS番号:
分子量:
146.10
Beilstein:
1705689
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
99.0-101.0% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-Ketoglutaric acid, an α-ketoacid, is identified as a potential, renal cell carcinoma (RCC) biomarker via urinary metabolomic profiling. It plays an important role in living beings as an angiogenesis suppressor.
アプリケーション
α-Ketoglutaric acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • Human plasma samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry.
  • Beer samples using high-performance liquid chromatography with UV detection, and further confirmed by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
  • Fruits and vegetables using HPLC-MS/MS.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
61234-10MG:
61234-BULK:
61234-50MG:
61234-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous quantitative determination of ?-ketoglutaric acid and 5-hydroxymethylfurfural in human plasma by gas chromatography?mass spectrometry
Wagner MB, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 396(7), 2629-2637 (2010)
Gas chromatographic profiling and pattern recognition analysis of urinary organic acids from uterine myoma patients and cervical cancer patients
Kim R-K, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 712(1-2), 11-22 (1998)