Merck
778176
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Asp-Glu-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
別名:
Spaglumic acid-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H1615N2O8
分子量:
306.24
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC([15NH][C@@H](CC(O)=O)C([15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1/i12+1,13+1
InChI Key
OPVPGKGADVGKTG-VRXKZSBSSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
778176-VAR:
778176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)