アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +12±1°, c = 2% in 6 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
色
colorless to white
mp
137-140 °C (lit.)
141-146 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
InChI Key
OTCCIMWXFLJLIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 選択的還元および酸触媒環化反応による保護ホモセリンγ-ラクトンの合成。
- 環化縮合反応を介したラセミアミノ置換サクシニミド誘導体の合成。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00920-BULK:
00920-10MG-KC:
00920-VAR:
00920-25G:4548174009987
00920-5G:4548174009994
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.