Merck
SML1314
Sigma-Aldrich
SAG 二塩酸塩
≥98% (HPLC), lyophilized solid, smoothened (Smo) agonist
別名:
3-クロロ-N-[トランス-4-(メチルアミノ)シクロヘキシル]-N-[[3-(4-ピリジニル)フェニル]メチル]-ベンゾ[b]チオフェン-2-カルボキシアミド 二塩酸塩, Smoothened Agonist(スムーズンドアゴニスト)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H28ClN3OS · 2HCl
CAS番号:
分子量:
562.98
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
SAG 二塩酸塩, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=C(Cl)C2=C(C=CC=C2)S1)N([C@@]3([H])CC[C@@](NC)([H])CC3)CC4=CC(C5=CC=NC=C5)=CC=C4
InChI
1S/C28H28ClN3OS/c1-30-22-9-11-23(12-10-22)32(28(33)27-26(29)24-7-2-3-8-25(24)34-27)18-19-5-4-6-21(17-19)20-13-15-31-16-14-20/h2-8,13-17,22-23,30H,9-12,18H2,1H3/t22-,23-
InChI Key
VFSUUTYAEQOIMW-YHBQERECSA-N
アプリケーション
スムーズンドアゴニスト(SAG)二塩酸塩は、下記でソニックヘッジホッグ(SHH)経路のアゴニストとして使用されています:
  • マウス海馬細胞に対する影響を検討するため
  • ゼブラフィッシュ胚のミトコンドリアネットワークに対する影響を評価するため
  • マウス胚線維芽細胞に対する影響を検討するため
生物化学的/生理学的作用
SAG は強力で膜透過性のある smoothened(スムーズンド、Smo)アゴニストで、ヘッジホッグ伝達経路を活性化し、シクロパミンによる Smo の阻害を妨げます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1314-5MG:
SML1314-VAR:
SML1314-1MG:
SML1314-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michaela Prochazkova et al.
Development (Cambridge, England), 144(12), 2212-2221 (2017-05-17)
The patterning of repeated structures is a major theme in developmental biology, and the inter-relationship between spacing and size of such structures is an unresolved issue. Fungiform papillae are repeated epithelial structures that house taste buds on the anterior tongue.
Suping Qin et al.
Behavioural brain research, 367, 91-100 (2019-04-04)
Obesity induces hippocampal neuronal apoptosis and leads to cognitive function deficits. Sonic hedgehog (SHH) signaling is crucial during nervous system development and is neuroprotective in many neurologic diseases. This study assessed the role of SHH signaling in the cognitive deficits
Friederike Hantel et al.
Journal of cell science, 135(9) (2022-05-12)
Cilia are evolutionarily conserved organelles that orchestrate a variety of signal transduction pathways, such as sonic hedgehog (SHH) signaling, during embryonic development. Our recent studies have shown that loss of GID ubiquitin ligase function results in aberrant AMP-activated protein kinase
Maike Marczenke et al.
Development (Cambridge, England), 148(21) (2021-10-27)
Growth arrest-specific 1 (GAS1) acts as a co-receptor to patched 1, promoting sonic hedgehog (SHH) signaling in the developing nervous system. GAS1 mutations in humans and animal models result in forebrain and craniofacial malformations, defects ascribed to a function for