Merck
MAK114
Sigma-Aldrich
グリオキサラーゼI活性測定キット
sufficient for 100 tests (UV)
別名:
GLO1活性アッセイ, アルドケトムターゼ活性アッセイ, ケトン-アルデヒドムターゼ、活性アッセイ, メチルグリオキサラーゼ活性アッセイ, ラクトイルグルタチオンリアーゼ活性アッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 tests (UV)
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GLO1(2739)
mouse ... GLO1(109801)
rat ... GLO1(294320)
詳細
メチルグリオキサラーゼ、アルドケトムターゼ、ケトンアルデヒドムターゼ、および(R)-S-ラクトイルグルタチオンメチルグリオキサル-リアーゼとしても知られるラクトイルグルタチオンリアーゼであるグリオキサラーゼI(GLO-1)は、ヘミチオアセタール付加物の異性化を触媒する酵素であり、グルタチオニル基とアルデヒドとの間の自発反応で生成されます。グリオキサラーゼIの主要な生理機能は、低濃度では細胞増殖抑制性であり、ミリモル濃度では細胞傷害性のある反応性2-オキソアルデヒドであるメチルグリオキサルの解毒です。グリオキサラーゼIは、細菌、原生動物、および癌に対する医薬品の開発ターゲットです。
アプリケーション
Glyoxalase I Assay Kitは、血漿サンプル中のグリオキサラーゼI活性を推定するために使用されています。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
酵素製剤(酵素調製物)および生体サンプル中のグリオキサラーゼI活性の検出に適しています。 グリオキサラーゼI活性に及ぼす化合物の影響を調べるのに適しています。
原理
Glyoxalase I Activity Assay kitにより、酵素製剤(酵素調製物)または生体サンプルなどのさまざまなサンプル中のGLO-1活性を測定するためのシンプルで直接的な方法が得られます。このアッセイでは、240 nmでの吸光度の変化をモニタリングすることによリ、GLO-1を媒介するS-ラクトイルグルタチオンの生成を測定します。グリオキサラーゼIの1単位とは、pH 6.6および25°Cで、メチルグリオキサルと還元型グルタチオンから1分間あたり1.0 μモルのS-ラクトイルグルタチオンを変換する酵素の量です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modulating oxidative stress relieves stress-induced behavioral and cognitive impairments in rats.
Solanki N, et al.
The International Journal of Neuropsychopharmacology, 20(7), 550-561 (2017)
Naimesh Solanki et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 20(7), 550-561 (2017-03-25)
Persistent psychological stress often leads to anxiety disorders and depression. Benzodiazepines and selective serotonin reuptake inhibitors are popular treatment options but have limited efficacy, supporting the need for alternative treatment. Based on our recent preclinical work suggesting a causal link
Mandy C Szymanski et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 124(2), 330-340 (2017-09-25)
Szymanski MC, Gillum TL, Gould LM, Morin DS, Kuennen MR. Short-term dietary curcumin supplementation reduces gastrointestinal barrier damage and physiological strain responses during exertional heat stress. J Appl Physiol 124: 330-340, 2018. First published September 21, 2017; doi: 10.1152/japplphysiol.00515.2017 .-This
Jin-Quan Huang et al.
Nature chemical biology, 16(3), 250-256 (2020-01-15)
In plants, lineage-specific metabolites can be created by activities derived from the catalytic promiscuity of ancestral proteins, although examples of recruiting detoxification systems to biosynthetic pathways are scarce. The ubiquitous glyoxalase (GLX) system scavenges the cytotoxic methylglyoxal, in which GLXI
Tiago Rodrigues et al.
Pharmacological research, 161, 105198-105198 (2020-09-18)
Methylglyoxal was shown to impair adipose tissue capillarization and insulin sensitivity in obese models. We hypothesized that glyoxalase-1 (GLO-1) activity could be diminished in the adipose tissue of type 2 diabetic obese patients. Moreover, we assessed whether such activity could