メーカー/製品名
Roche
関連するカテゴリー
詳細
The cOmplete™ Lysis-M EDTA フリーの哺乳動物細胞たんぱく質抽出試薬には、中性洗剤(25 mM ビシン緩衝液中、pH 7.6)が含まれています。 cOmplete Lysis-M EDTA フリーは、培養された哺乳類細胞の細胞質と核の両方からたんぱく質を効率的かつ穏やかに抽出することを意図したものです。哺乳類細胞は、室温においてわずか 5 分間で効率的に溶解されるため、剥離、超音波処理、または凍結融解サイクルは不要です。
キットに含まれる、そのまま使用可能な cOmplete Mini EDTA フリープロテアーゼ阻害剤カクテル錠剤は、キットの Lysis-M 試薬と最適に機能します。cOmplete Lysis-M EDTA フリーは、タンパク質を抽出すると同時に、最初の抽出ステップでプロテアーゼ活性を阻害する非常に便利かつ効率的な方法を提供します。cOmplete Mini EDTA フリープロテアーゼ阻害剤カクテル錠剤には、不可逆的プロテアーゼ阻害剤と可逆的プロテアーゼ阻害剤の両方が含まれています。cOmplete Mini EDTA フリー錠剤は、幅広いセリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼを効率的に阻害しますが、メタロプロテアーゼは阻害しません。
抽出されたタンパク質は、固定化金属キレートアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)を使用してさらに精製したり、下流のアプリケーションで分析したりすることができます。
キットに含まれる、そのまま使用可能な cOmplete Mini EDTA フリープロテアーゼ阻害剤カクテル錠剤は、キットの Lysis-M 試薬と最適に機能します。cOmplete Lysis-M EDTA フリーは、タンパク質を抽出すると同時に、最初の抽出ステップでプロテアーゼ活性を阻害する非常に便利かつ効率的な方法を提供します。cOmplete Mini EDTA フリープロテアーゼ阻害剤カクテル錠剤には、不可逆的プロテアーゼ阻害剤と可逆的プロテアーゼ阻害剤の両方が含まれています。cOmplete Mini EDTA フリー錠剤は、幅広いセリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼを効率的に阻害しますが、メタロプロテアーゼは阻害しません。
抽出されたタンパク質は、固定化金属キレートアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)を使用してさらに精製したり、下流のアプリケーションで分析したりすることができます。
アプリケーション
Lysis-M試薬は、β-ガラクトシダーゼ、ルシフェラーゼ、クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼなどのレポーターアッセイ、ウエスタンブロット、ELISA、RIAなどのイムノアッセイ、プロテインキナーゼA、プロテインキナーゼC、チロシンキナーゼなどのたんぱく質アッセイ、およびたんぱく質精製を含む様々な用途に適合します。さらに、細胞溶解物は、Coomassie染色やBCA(2′-ベンゾイルオキシシンナムアルデヒド)たんぱく質アッセイなどのたんぱく質アッセイにも適合し、試薬は透析によって除去できます。
注:cOmplete Mini EDTAフリー錠剤(キットに含まれています)は、金属含有たんぱく質の活性に影響を与えてはならない抽出物を安定化するために使用されます。EDTAはIMAC(固定化金属キレートアフィニティークロマトグラフィー)に干渉するため、cOmplete Mini EDTAフリーは、Poly-Hisタグ融合たんぱく質の単離プロセスまたはその後のアッセイで優先的に使用されます。
注:cOmplete Mini EDTAフリー錠剤(キットに含まれています)は、金属含有たんぱく質の活性に影響を与えてはならない抽出物を安定化するために使用されます。EDTAはIMAC(固定化金属キレートアフィニティークロマトグラフィー)に干渉するため、cOmplete Mini EDTAフリーは、Poly-Hisタグ融合たんぱく質の単離プロセスまたはその後のアッセイで優先的に使用されます。
特徴および利点
- わずか5分間で、哺乳類細胞を完全かつ穏やかに溶解します。
- 剥離、超音波処理、および凍結融解サイクルをなくして時間を節約します。
- 抽出たんぱく質の収量が超音波処理より多くなります。
- 試薬は、たんぱく質を変性させたり、その他の方法で変化させたりしないため、たんぱく質の構造を保持します。
- 1つの製品で多くのプロテアーゼから保護されるため、費用を節約できます。
- 抽出たんぱく質は、多くのダウンストリーム手順(IMACなど、EDTAの影響を受ける手順も含む)で直接使用される可能性があるため、ステップを節約します。
- 使用目的:哺乳動物細胞由来の可溶性たんぱく質の同時抽出と保護
- 試料の材料:培養中の哺乳類細胞(例:培養密度で収穫されたCos-7細胞)
- 所要時間:5分(室温での細胞溶解)
- 抽出回数:20回(10 mlずつ)
- 効果あり:セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ(メタロプロテアーゼは除く)
包装
1つのキットに2つの構成要素が含まれています。各錠剤は10 mLの抽出物に対して十分です。最大100 gの哺乳類細胞溶解用です。
保管および安定性
cOmpleteプロテアーゼ阻害剤錠は2~8°Cで、Lysis-M試薬は15~25°Cで保存してください。
その他情報
生命科学研究専用。診断手順には使用しません。
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Lysis-M Reagent for protein extraction from mammalian cells
- cOmplete Mini EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail Tablets supplied in EASYpacks
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック