安全性情報
SX1310
Supelco
Liquid Acid Spill Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
SpillSolv
構成
6 x 1kg SpillSolv Acid Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups, and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1SX1310/10:
SX1310-1:
SX1310-10:
試験成績書(COA)