安全性情報
1.02051
Supelco
Chemizorb® Powder
Absorbent for spilled liquids
別名:
Absorbents for liquid spillages, Spillages, absorbents for, Hazardous liquid spillages, absorbents for, Absorbant for spilled liquids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
47131905
EC Index Number:
231-545-4
NACRES:
NB.51
品質水準
形状
solid
粒径
<0.1 mm (>=85%)
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
密度
2.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
120 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity: passes test
pH-value (10 %; water): 9 - 11
Bulk density: about 18
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Water absorption capacity: about 200
法的情報
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg