安全性情報
Z688436
Lab-Sorb顆粒
absorbs aqueous or mixed aqueous and organic solvent waste
別名:
spill control, spill granules
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech SORB-1000
詳細
Lab-Sorbは、実験室内で偶発的に液状廃棄物が飛び散る可能性を低下させます。使いやすさに優れています。簡単な4ステップのプロセスには2分もかかりません。Lab-Sorb粒子は、水性溶媒または水性廃棄物と有機溶媒の混合廃棄物を迅速に吸収できます。
法的情報
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z688436-BULK:
Z688436-16OZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z688436-16OZ4061832927701