安全性情報
Z688444
Lab-Sorb バラエティスターターキット
Variety Pack
別名:
spill control, spill granules
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
特徴
Contains 30 bags - 15 small, 10 medium, 5 large
メーカー/製品名
Diversified Biotech SORB-2300
詳細
Kit contains:
  • 16 oz tub of Lab-Sorb granules
  • 15 small bags
  • 10 medium bags
  • 5 large bags
Lab-Sorb reduces the possibility of accidentally spilling liquid waste in the lab. It is easy to use, the simple four step process takes less than two minutes. Lab-Sorb granules can rapidly absorb aqueous or mixed aqueous and organic solvent waste.
法的情報
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1