Key Documents
Z288500
Sigma-Aldrich
Aldrich® Imperial mini-spill kits
capacity 3.6 gal (13.6 L)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
キャパシティ
3.6 gal (13.6 L)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キットの内容:12×12 in.のユニバーサルPP吸収パッド10個、3 in.×4 ftのユニバーサルソックス2個、ブラシ/ちりとりキット1個、ニトリル手袋一組、18×30 in.の廃棄物入れ1袋、フタ付き5ガロンHDPEバケツ1個
研究室で化学品が少量こぼれたとき、安全にふき取れるようにデザインされています。キットの特長は、「何も考えずに使える」の万能ポリプロピレン吸着パッドと、非凝集、炭化水素ベースおよび侵襲的な液体の漏れやこぼれに適した「ソックス」です。主な部品は頑丈なHDPEバケットに包装され、使用した吸着材を封じ込めるための密閉フタが付いています。バケットのラベルには、こぼれたときの対応に関する説明が印刷され、すぐに確認することができます。
注:発煙性の酸(硝酸、硫酸など)や強酸化剤の拭き取りに使用すると、ポリプロピレン材が分解するおそれがありますので注意してください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Giovanna Trinchese et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(11), 1136-1146 (2015-06-30)
Different nutritional components are able, by modulating mitochondrial function and gut microbiota composition, to influence body composition, metabolic homeostasis and inflammatory state. In this study, we aimed to evaluate the effects produced by the supplementation of different milks on energy
Y Y Xiao et al.
Epidemiology and infection, 143(9), 1833-1838 (2014-11-02)
No published studies have discussed details of the prognosis and survival of patients with severe avian influenza A(H7N9) infection. In this study we analysed 128 laboratory-confirmed cases of severe H7N9 infection in Zhejiang province, the most affected region during the
Mark Zeller et al.
Molecular biology and evolution, 32(8), 2060-2071 (2015-04-11)
The majority of human group A rotaviruses possess the P[8] VP4 genotype. Recently, a genetically distinct subtype of the P[8] genotype, also known as OP354-like P[8] or lineage P[8]-4, emerged in several countries. However, it is unclear for how long
James Neil Fisher et al.
Oncotarget, 6(15), 13176-13200 (2015-05-12)
SKBR3-cells, characterized by ERBB2/RARA co-amplification, represent a subgroup of HER2+ breast-cancers sensitive to all-trans retinoic acid (ATRA) and Lapatinib. In this model, the two agents alone or in combination modulate the expression of 174 microRNAs (miRs). These miRs and predicted
Monique Silvy et al.
Transfusion, 55(6 Pt 2), 1407-1410 (2014-11-22)
The rare amorph Rhnull phenotype is caused by silent alleles at the RH locus and usually arises in consanguineous families. To date, only five molecular backgrounds have been identified in five unrelated families. Subjects with Rhnull red blood cells (RBCs)
関連コンテンツ
漏出処理製品