主要文書
1.01591
Supelco
Chemizorb® HF
Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
別名:
HF Absorbent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.51
蒸気圧
<20 hPa ( 20.0 °C)
品質水準
フォーム
powder (or fine grains)
かさ密度
180 kg/m3
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
Identity: passes test
capacity (for acid): ≥ 60 %
法的情報
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3