Key Documents
BR156640
BRAND® tray stackable
size 225 x 180 x 45 mm
別名:
Photographoc trays, Trays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
polypropylene
white
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 156640
サイズ
225 x 180 x 45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® stackable tray is made from durable white polypropylene (PP), designed for versatile use in laboratory and industrial settings. Its ribbed bottom enhances stability, preventing contents from shifting during transport or storage. The reinforced rim adds strength, while the slightly sloping walls facilitate easy access and pouring. This stackable design allows for efficient storage, maximizing space when not in use. Ideal for organizing and handling various materials, this tray combines practicality with durability, making it an essential tool for any workspace.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6