APIファミリー
astaxanthin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ヘマトコッカス藻由来のアスタキサンチンエステルUSP標準品は、USP公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。また、次のような USP モノグラフでも使用できます:
- アスタキサンチンエステルカプセル
- アスタキサンチンエステル
- クリルオイル遅延放出カプセル
- クリルオイルカプセル
- クリルオイル
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1044210-5X100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック