安全性情報
1044200
USP
Astaxanthin (synthetic)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-3,3′-Dihydro-beta,beta-carotene-4,4′-dione, rac-Astaxanthin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H52O4
CAS番号:
分子量:
596.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
astaxanthin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1CC(C(=C(C1=O)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C2=C(C(=O)C(CC2(C)C)O)C)\C)\C)(C)C
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15-,28-16+,29-19+,30-20+
InChI Key
MQZIGYBFDRPAKN-HDQLMXHPSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Astaxanthin (synthetic) USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Krill Oil
  • Krill Oil Capsules
  • Krill Oil Delayed-Release Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1044200-3X30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
γ-Carotene analytical standard
Supelco
05387
γ-Carotene
β-カロテン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1065480
β-カロテン
TWEEN® 40 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1504
TWEEN® 40
ルテイン 溶液 1 mg/L in ethanol, analytical standard
Supelco
79766
ルテイン 溶液
ルテイン analytical standard
Supelco
07168
ルテイン
ルテイン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1699
ルテイン