物質
clear PET membrane
polystyrene housing
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
2x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
permeability assay: suitable
H
15.5 mm
直径
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
インサート有効容積
0.2 mL
サイズ
24 wells
表面積
0.3 cm2
色
clear membrane
transparent membrane
ポアサイズ
1.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレン付きMillicell®細胞培養インサートは、さまざまな細胞型の増殖および分化に理想的です。この個別滅菌包装されたインサートは、メンブレン孔径が光学的に透明 1.0 μmであり、ほとんどの 24 ウェルプラスチック製組織培養プレートに適合します。
組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能が、in vivo で起こることをより忠実に模倣することになります。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能が、in vivo で起こることをより忠実に模倣することになります。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
アプリケーション
- 細胞増殖
- 細胞表面受容体
- 共培養
- 上皮細胞増殖
- フィーダー層
- 蛍光検出/免疫組織染色
- In vitro受精
- In Vitro毒性試験
- 微生物付着
- 位相差顕微鏡
- 極性タンパク質分泌
- 極性取込み
- 輸送/透過性
規格
メンブレン孔密度 = 2 x 106個/cm2
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨
製品番号
詳細
価格
試薬